Learn More
Clorhidrato de 2-amino-2-[2-(4-heptilfenil)etil]-1,3-propanodiol (análogo de heptilo de fingolimod), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-amino-2-[2-(4-heptilfenil)etil]-1,3-propanodiol (análogo de heptilo de fingolimod)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol Hydrochloride (Fingolimod Heptyl Analogue) |
| CAS | 162361-44-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol Hydrochloride (Fingolimod Heptyl Analogue) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H31 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), Fingolimod Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Fingolimod Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H31NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-16-8-10-17(11-9-16)12-13-18(19,14-20)15-21;/h8-11,20-21H,2-7,12-15,19H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-[2-(4-heptilfenil)etil]propano-1,3-diol;clorhidrato |
| Mostrar más |