Learn More
(2-Amino-1H-benzimidazol-6-il)(4-fluorofenil)-metanona, TRC
Código de producto. 30133972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133972 50 mg 50 miligramos
30004991 5 mg 5 miligramos
30011737 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60153550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82050-13-3
Fórmula molecular C14 H10 F N3 O
Peso molecular (g/mol) 255.25
Sinónimo Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)(4-fluorophenyl)methanone, 2-Aminoflubendazole, Hydrolyzed-flubendazole
Nombre IUPAC (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)-(4-fluorofenil)metanona
SMILES Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoflubendazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10FN3O/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(19)9-3-6-11-12(7-9)18-14(16)17-11/h1-7H,(H3,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0808