Learn More
(2-Amino-1H-benzimidazol-5-il)(4-fluorofenil)metanona, Mikromol™
Código de producto. 30052608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052608 25 mg 25 miligramos
17951236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052608 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0463.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-Amino-1H-benzimidazol-5-il)(4-fluorofenil)metanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoflubendazole
CAS 82050-13-3
Nombres de analitos o componentes 2-Aminoflubendazole
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H10 F N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone, Flubendazole Imp. B (EP), Flubendazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10FN3O/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(19)9-3-6-11-12(7-9)18-14(16)17-11/h1-7H,(H3,16,17,18)
SMILES Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)-(4-fluorofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 255.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0808 g/mol