Learn More
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332236 25 g 25 g
11322236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03608.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75.11 g/mol
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DL-alaninol se ha utilizado en la síntesis de N6-α-(I-hidroxipropil) lisina, diastereómeros de DL-β-aminoalcoholes, enantiopura y muestras racémicas y enantiopuras 2de -metil-N-tosilaziridina, (±)-3-(5-dimetilcarbamoil-pent-1-enil)-N-(2-hidroxi-1-metil-etil)benzamida.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire & . Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6168-72-5
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00008085
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
Nombre IUPAC 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Amino-1-propanol
Punto de fusión 8°C
Densidad 0.965
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.4495
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1209234
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%