Learn More
2-Amino-1-phenylethanol, MedChemExpress
Código de producto. 16431959
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431959 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16431959 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY59132
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-phenylethanol
Forma física Solid or Liquid
CAS 7568-93-6
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (728.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CN)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95.37%