Learn More
(±)-2-Amino-1-feniletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10436953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10436953 10 g Frasco de vidrio 10 g
10302583 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104320100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7568-93-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7568-93-6
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00008137
Clave InChI ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
PubChem CID 1000
ChEBI CHEBI:16343
Nombre IUPAC 2-amino-1-feniletanol
SMILES NCC(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-Amino-1-phenylethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 60.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 160.0°C (17.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH(C6H5)OH
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 7399
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (#1)-2-Amino-1-phenylethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.