Learn More
Ácido 2-amino-1-naftalenosulfónico, TRC
Código de producto. 30134956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134956 250 g 250 g
30132538 100 g 100 g
17938334 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618330250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-16-3
Fórmula molecular C10 H9 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 223.25
Sinónimo Tobias Acid, 2-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 1-Sulfo-2-naphthylamine
Nombre IUPAC Ácido 2-aminonaftaleno-1-sulfónico
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0303
Porcentaje de pureza >95%