Learn More
2-Amino-1-metilimidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Código de producto. 30312611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312611 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30312611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6168005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Fórmula molecular C11 H10 N4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMILES Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
Nombre IUPAC 1-metilimidazo[4,5-f]quinolin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0905