Learn More
2-Amino-1-metilimidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Código de producto. 30315561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315561 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30315561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61680010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Fórmula molecular C11 H10 N4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMILES Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
Nombre IUPAC 1-metilimidazo[4,5-f]quinolin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0905
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.