Learn More
2-Amino-1-metilimidazo[4,5-b]quinolina, TRC
Código de producto. 30309757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30309757 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30309757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61635025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-b]quinoline
CAS 156215-58-6
Fórmula molecular C11 H10 N4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1H-Imidazo[4,5-b]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-b]quinolin-2-amine, 1-Methylimidazo[4,5-b]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-b]quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14)
SMILES Cn1c(N)nc2nc3ccccc3cc12
Nombre IUPAC 1-metilimidazo[4,5-b]quinolin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0905
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.