Learn More
2-Amino-1-metilimidazo[4,5-b]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-b]quinoline |
| CAS | 156215-58-6 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazo[4,5-b]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-b]quinolin-2-amine, 1-Methylimidazo[4,5-b]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-b]quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | Cn1c(N)nc2nc3ccccc3cc12 |
| Nombre IUPAC | 1-metilimidazo[4,5-b]quinolin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0905 |