Learn More
2-Amino-1-metilbencimidazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10318910 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10147713 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10318910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276300025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1622-57-7 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1622-57-7
Fórmula molecular C8H9N3
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00142855
Clave InChI XDFZKQJLNGNJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1-methylbenzimidazole, 1-methyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-methyl-2-aminobenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine, ccris 4355, 2-amino-1-methyl-benzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine,1-methyl, 1-methyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine
PubChem CID 74187
Nombre IUPAC 1-metilbencimidazol-2-amina
SMILES CN1C(N)=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-methylbenzimidazole
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203°C to 206°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino