Learn More
2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina, TRC
Código de producto. 18083930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083930 10 mg 10 miligramos
18033040 25 mg 25 miligramos
18021740 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61700010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105650-23-5
Fórmula molecular C13 H12 N4
Peso molecular (g/mol) 224.26
Sinónimo 1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, PhIP;
Nombre IUPAC 1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina-2-amina
SMILES Cn1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3,(H2,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1062
Porcentaje de pureza >95%