Learn More
2-Amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina-d3, TRC
Código de producto. 30317465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30317465 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6173501MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(trideuteromethyl)-6-Phenylimidazo[4,5-b] pyridine
CAS 210049-13-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 2H3 H9 N4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3,(H2,14,15,16)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-fenil-1-(trideuteriometil)imidazo[4,5-b]piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 227.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.125
Porcentaje de pureza >95