Learn More
(2-Amino-1-metil-1H-benzimidazol-5-il)fenilmetanona, Mikromol™
Descripción
(2-Amino-1-metil-1H-benzimidazol-5-il)fenilmetanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 66066-76-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mebendazole Imp. C (EP), (2-Amino-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mebendazole Related Compound C, Mebendazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O/c1-18-13-8-7-11(9-12(13)17-15(18)16)14(19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17) |
| SMILES | Cn1c(N)nc2cc(ccc12)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-1-metilbencimidazol-5-il)-fenilmetanona |
| Mostrar más |