Learn More
2-Amino-1-ciclopenteno-1-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30132934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132934 10 g 10 g
30009469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60408010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-23-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo 1-Amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-Amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-Amino-2-cyanocyclopentene, 2-Amino-1-cyano-1-cyclopentene, 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-Aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-Cyanocyclopenten-1-ylamine, NSC 146852
Nombre IUPAC 2-aminociclopenteno-1-carbonitrilo
SMILES NC1=C(CCC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1-3,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687