Learn More
2-Amino-1-ciclopenteno-1-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432709 25 g 25 g
15442709 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66219.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2941-23-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-1-ciclopenteno-1-carbonitrilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con el calor y con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-23-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00517551
Clave InChI NSMYBPIHVACKQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino, unii-u54887v9pj, 2-amino-cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-amino-2-cyanocyclopent-1-ene, 1-amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 287275
Nombre IUPAC 2-aminociclopenteno-1-carbonitrilo
SMILES C1CC(=C(C1)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Punto de fusión 147°C to 148°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 742061
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido