Learn More
(+/-)-2-Amino-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435847 100 mL 100 ml
11445847 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24398.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-20-8
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.138
Número MDL MFCD00008095
Clave InChI JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
Nombre IUPAC 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Amino-1-butanol
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.944
pH 11.1
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4525
Cantidad 100 mL
Número UN UN2735
Beilstein 1098274
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,427
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Amino-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-1-butanol