Learn More
2-Amino-1,7-dihidro-7-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metilo-6H-purina-6-ona, TRC
Código de producto. 17902485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902485 100 mg 100 miligramos
17903695 25 mg 25 miligramos
17902495 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17902485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA610065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84222-50-4
Fórmula molecular C9 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 255.23
Sinónimo 2-Amino-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Ganciclovir Imp. H (EP), N-7 Isomer of Ganciclovir
Nombre IUPAC 2-amino-7-(1,3-dihidroxipropan-2-iloximetil)-1H-purina-6-uno
SMILES NC1=Nc2ncn(COC(CO)CO)c2C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)14(3-11-7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0968