Learn More
2-Amino-1,7-dihidro-6H-purin-6-ona (Guanina), Mikromol™
Código de producto. 17992486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17992486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-1,7-dihidro-6H-purin-6-ona (Guanina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanine
CAS 73-40-5
Nombres de analitos o componentes Guanine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H5 N5 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Aciclovir Imp. B (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. A (EP), Valaciclovir Imp. A (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Guanine, Ph Eur Valaciclovir Impurity A, AH 13779, Ph Eur Aciclovir Impurity B, 559U81, Guanine, Aciclovir Impurity B, Ganciclovir Impurity F, Valaciclovir Hydrochloride Hydrate Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity A, Valaciclovir Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-1,7-dihidropurin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 151.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0494 g/mol