Learn More
2-Amino-1,6-dimetilimidazo[4,5-b]piridina, TRC
Código de producto. 30312214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30312214 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30312214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6051805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine
CAS 132898-04-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H10 N4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4/c1-5-3-6-7(10-4-5)11-8(9)12(6)2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cc1cnc2nc(N)n(C)c2c1
Nombre IUPAC 1,6-dimetilimidazo[4,5-b]piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0905
Porcentaje de pureza >95