Learn More
2-Amino-1,6-dimetilfuro[3,2-e]imidazo[4,5-b]piridina, TRC
Código de producto. 17970555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970555 5 mg 5 miligramos
17964745 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17970555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6050705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357383-27-8
Fórmula molecular C10 H10 N4 O
Peso molecular (g/mol) 202.2126
Sinónimo 1,6-Dimethyl-1H-furo[3,2-b]imidazo[4,5-e]pyridin-2-amine, IFP
SMILES CN1C(=N)Nc2nc3cc(C)oc3cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1,6-dimethylfuro[3,2-e]imidazo[4,5-b]pyridine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O/c1-5-3-6-8(15-5)4-7-9(12-6)13-10(11)14(7)2/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0855