Learn More
2-Amino-1,5,6-trimetilimidazo[4,5-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1,5,6-trimethylimidazo [4,5-b] Pyridine |
| CAS | 161091-55-0 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N4/c1-5-4-7-8(11-6(5)2)12-9(10)13(7)3/h4H,1-3H3,(H2,10,11,12) |
| SMILES | Cc1cc2c(nc1C)nc(N)n2C |
| Nombre IUPAC | 1,5,6-trimetilimidazo[4,5-b]piridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1062 |