Learn More
Hidrato de clorhidrato 2-amino-1-(4-nitrofenil)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10151202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10151202 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10713803 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10151202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13907CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5425-81-0
Fórmula molecular C8H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 216.621
Número MDL MFCD00025591
Clave InChI UJBOVJRECBNSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1-4-nitrophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-nitro acetophenone hydrochloride, 2-amino-p-nitro-acetophenone hcl, 2-amino-p-nitro-acetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-nitro-phenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-ethanone hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, monohydrochloride, 2-amino-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, chloride, 4-nitrophenacylamine hydrochloride hydrate, aronis24405
PubChem CID 2792801
Nombre IUPAC 2-amino-1-(4-nitrofenil)etanona; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HCl·H2O
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.64
Porcentaje de pureza 97%