Learn More
Clorhidrato de 2-amino-1-(4-morfolinil)-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 24152-96-3 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O2.HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-1-(4-morpholinyl)-ethanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O2.ClH/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8;/h1-5,7H2;1H |
| SMILES | NCC(N1CCOCC1)=O.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-amino-1-(4-morfolinil)-etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.07 |