Learn More
Clorhidrato de 2-amino-1-(4-metilfenil)etanona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794977-34-6 |
| Fórmula molecular | C9H9D3ClNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-4'-methylacetophenone-d3 Hydrochloride, 4-Methylphenacylamine-d3 Hydrochloride, 2-Amino-4'-methyl-acetophenone-d3 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(=O)CN |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-[4-(trideuteriometil)fenil]etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0796 |