Learn More
2-Amino-1-(4-metilfenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol |
| CAS | 53360-85-3 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | alpha-(Aminomethyl)-4-methyl-benzenemethanol, 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol, alpha-(Aminomethyl)-4-methylbenzyl Alcohol, alpha-(Aminomethyl)-p-methylbenzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(O)CN |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(4-metilfenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |