Learn More
Clorhidrato de 2-amino-1-(4-metoxifenil)propan-1-ol, TRC
Código de producto. 30326026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30326026 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30326026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61276350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol Hydrochloride
CAS 63991-23-1
Fórmula molecular C10H15NO2 . HCl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11)10(12)8-3-5-9(13-2)6-4-8;/h3-7,10,12H,11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(O)C(C)N
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-amino-1-(4-metoxifenil)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 217.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.087
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.