Learn More
2-Amino-1-(4-bromofenil)-1-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol |
| CAS | 41147-82-4 |
| Fórmula molecular | C8H10NOBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | alpha-(Aminomethyl)-4-bromobenzenemethanol, 1-(4-Bromophenyl)-2-aminoethanol, 2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanol, 4-Bromophenylethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H,5,10H2 |
| SMILES | NCC(O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(4-bromofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9946 |