Learn More
2-Amino-1-(4-bromofenil)-1-etanol, TRC
Código de producto. 30327756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30327756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30327756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA576608100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol
CAS 41147-82-4
Fórmula molecular C8H10NOBr
Cantidad 100 mg
Sinónimo alpha-(Aminomethyl)-4-bromobenzenemethanol, 1-(4-Bromophenyl)-2-aminoethanol, 2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanol, 4-Bromophenylethanolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10BrNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H,5,10H2
SMILES NCC(O)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 2-amino-1-(4-bromofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 216.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9946
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.