Learn More
2-Amino-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408548 25 g Frasco de vidrio 25 g
10508322 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229093 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13408548 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401030250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-03-2
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Número MDL MFCD00051487
Clave InChI KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
Nombre IUPAC 2-aminopropano-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1, 3-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52.0°C to 56.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH(CH2OH)2
Cantidad 25 g
Número UN 3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino adherente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.