Learn More
2-Amino-1,3-propanodiol, 98%
Código de producto. 11378155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378155 25 g 25 g
11358155 1 g 1 g
11368155 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08426.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91,11 g/mol
El 2-amino-1,3-propanodiol se utiliza como intermedio en varias aplicaciones químicas y también es útil para el serinol y algunos de sus derivados.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
2El -amino-1,3-propanediol se utiliza como producto intermedio en varias aplicaciones químicas y también es útil para el serinol y algunos de sus derivados.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-03-2
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Número MDL MFCD00051487
Clave InChI KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
Nombre IUPAC 2-aminopropano-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1,3-propanediol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 128°C (0.8 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 635683
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación