Learn More
2-amino-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 4005-51-0 |
| Fórmula molecular | C2 H3 N3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 1,3,4-Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazole-2-amine, 2-Aminothiadiazole, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole, Aminothiadiazole, NSC 4728, TF 128 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5) |
| SMILES | Nc1nncs1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,4-tiadiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 101.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0048 |