Learn More
2-Amino-1,3,4-tiadiazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384514 25 g 25 g
11374514 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01244.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4005-51-0 | C2H3N3S | 101.127 g/mol
2-Amino-1,3,4-thiadiazole, is used as an intermediate for ceftraoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-1,3,4-tiadiazol se utiliza como un producto intermedio para la ceftraolina.
Solubilidad
Es soluble en agua y metanol caliente con una turbidez muy débil.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4005-51-0
Fórmula molecular C2H3N3S
Peso molecular (g/mol) 101.127
Número MDL MFCD00003107
Clave InChI QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 19909
Nombre IUPAC 1,3,4-tiadiazol-2-amina
SMILES C1=NN=C(S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 188°C to 194°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 107135
Información de solubilidad It is soluble in water,hot methanol- very faint turbidity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza ≥98%