Learn More
2-amino-1-(2,5-dimetoxifenil)etanol, Mikromol™
Código de producto. 30051282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051282 25 mg 25 miligramos
17971856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051282 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3328.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-1-(2,5-dimetoxifenil)etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
CAS 3600-87-1
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Midodrine Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CN
Nombre IUPAC 2-amino-1-(2,5-dimetoxifenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 197.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1052 g/mol