Learn More
2-Amino-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 22177-46-4 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c10-11-8(12)5-6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5,10H2 |
| SMILES | NN1C(=O)Cc2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4H-isoquinolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0586 |