Learn More
Clorhidrato de 2-amino-1-[2-(1-metiletil)pirazolo[1,5-a]piridin-3-il]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-1-[2-(1-methylethyl) pyrazolo[1,5-a] pyridin-3-yl]-1-propanone hydrochloride |
| CAS | 1258789-13-7 |
| Fórmula molecular | C13H18ClN3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | AV1013 (Ibudilast analog) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O.ClH/c1-8(2)12-11(13(17)9(3)14)10-6-4-5-7-16(10)15-12;/h4-9H,14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)c1nn2ccccc2c1C(=O)C(C)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(2-propan-2-ilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1138 |