Learn More
Clorhidrato de 2-amidinopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13555010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13555010 5 g 5 g
13565010 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13555010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448610050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 51285-26-8 | Molecular Formula: C6H7N3·ClH | Molecular Weight: 157.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51285-26-8
Fórmula molecular C6H7N3·ClH
Peso molecular (g/mol) 157.6
Clave InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
Nombre IUPAC piridina-2-carboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amidinopyridine Hydrochloride
Punto de fusión 146.0°C to 148.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amidinopyridine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.