Learn More
Clorhidrato de 2-amidinopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474353 1 g 1 g
11484353 5 g 5 g
11494353 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10942.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51285-26-8 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51285-26-8
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.601
Número MDL MFCD00052271
Clave InChI GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
Nombre IUPAC piridina-2-carboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amidinopyridine hydrochloride
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3562671
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%