Learn More
2-(Alfa-D-Manopiranosil)-L-triptófano, TRC
Código de producto. 30136381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136381 10 mg 10 miligramos
30004851 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16645010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180509-18-6
Fórmula molecular C17H22N2O7
Peso molecular (g/mol) 366.37
Sinónimo C2-α-D-Mannopyranosyltryptophan, 2-α-D-Mannopyranosyl-L-tryptophan, 2-α-D-Mannopyranosyl-L-tryptophan
Nombre IUPAC (S)-2-amino-3-(2-((2R,3S,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=C([C@@H]2[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)NC3=C1C=CC=C3)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(alpha-D-Mannopyranosyl)-L-tryptophan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O7/c18-9(17(24)25)5-8-7-3-1-2-4-10(7)19-12(8)16-15(23)14(22)13(21)11(6-20)26-16/h1-4,9,11,13-16,19-23H,5-6,18H2,(H,24,25)/t9-,11+,13+,14-,15-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.14
Porcentaje de pureza >95%