Learn More
Alfa Aesar™ (2-Alilfenoxi)trimetilsilano, 98 %
Código de producto. 15493997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493997 25 g 25 g
15483997 5 g 5 g
15404007 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493997 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H30905.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18042-43-8
Fórmula molecular C12H18OSi
Peso molecular (g/mol) 206.36
Número MDL MFCD12407078
Clave InChI LJIXCUHZKDSCQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-allylphenoxy trimethylsilane, trimethyl 2-prop-2-en-1-yl phenoxy silane, o-allylphenoxytrimethylsilane, trimethyl-2-prop-2-enylphenoxy silane, silane, trimethyl 2-2-propenyl phenoxy
PubChem CID 15049460
Nombre IUPAC trimetil-(2-prop-2-enilfenoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CC=CC=C1CC=C
Especificaciones
Punto de ebullición 85°C (5mmHg)
Nombre del producto químico o material (2-Allylphenoxy)trimethylsilane
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.36
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.925