Learn More
2-alilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Allylphenol |
| CAS | 1745-81-9 |
| Fórmula molecular | C9H10O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 1538, Yinguo, o-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol, 2-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1CC=C |
| Nombre IUPAC | 2-prop-2-enilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0732 |