Learn More
2-Alilfenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439642 100 g 100 g
11449642 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439642 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10755.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1745-81-9 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-Allylphenol is an protected intermediate in the synthesis of metabolites of Diclofenac (D436450), a nonsteroidal anti-inflammatory compound an decycloxygenase (COX) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-alilfenol es un intermedio protegido en la síntesis de metabolitos de diclofenaco (D436450), un compuesto antiinflamatorio no esteroideo un inhibidor de la desoxigenasa (COX).
Solubilidad
Soluble en agua (7 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1745-81-9
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00002250
Clave InChI QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol
PubChem CID 15624
ChEBI CHEBI:39826
Nombre IUPAC 2-prop-2-enilfenol
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allylphenol
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.024
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.545
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 742121
Información de solubilidad Soluble in water(7g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza ≥98%