Learn More
2-Aliloxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Allyloxybenzaldehyde |
| Densidad | 1.079 |
| Punto de ebullición | 129°C to 132°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.55 |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |