Learn More
2-aliloxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Allyloxyaniline |
| CAS | 27096-64-6 |
| Fórmula molecular | C9H11NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(Allyloxy)aniline, 2-Aminophenyl allyl ether, 2-Allyloxyphenylamine, 2-(2-Propenyloxy)benzenamine, o-(Allyloxy)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7,10H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1OCC=C |
| Nombre IUPAC | 2-prop-2-enoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0841 |