Learn More
2-Alil-N-Fmoc-L-glicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478727 5 g 5 g
15488727 250 mg 250 miligramos
15468727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52177.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 146549-21-5 | C20H19NO4 | 337.375 g/mol
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. Reagent in the synthesis of a Dicarba-Analog of Octreotide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-Alil-N-Fmoc-L-glicina puede usarse en las técnicas de síntesis de péptidos de fase sólida. 2-El compuesto de alil-N-Fmoc-L-glicina podría ser útil como un análogo de aminoácidos poco común para ayudar en la deconvolución de la estructura y función de las proteínas. Reactivo en la síntesis de un dicarba-análogo de octreotida.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146549-21-5
Fórmula molecular C20H19NO4
Peso molecular (g/mol) 337.375
Número MDL MFCD01311749
Clave InChI YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
PubChem CID 2734457
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)pent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine
Cantidad 5 g
Beilstein 5884047
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 95%