Learn More
Sal de diciclohexilamina de 2-alil-N-Boc-D-glicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499605 1 g 1 g
15419615 250 mg 250 miligramos
15409615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52127.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170899-08-8
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD01321012
Clave InChI BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-enoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.57
Porcentaje de pureza 95%