Learn More
2-Allil-L-glicina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418627 250 mg 250 miligramos
15408627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52097.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195316-72-4
Fórmula molecular C5H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD00002627
Clave InChI DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Sinónimo s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
PubChem CID 44630067
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopent-4-enoico; clorhidrato
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-L-glycine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 95%