Learn More
2-Allil-D-glicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418637 250 mg 250 miligramos
15408637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52112.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54594-06-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54594-06-8
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00063104
Clave InChI WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-allylglycine, r-2-aminopent-4-enoic acid, r-2-amino-4-pentenoic acid, 2r-2-aminopent-4-enoic acid, h-d-gly allyl-oh, r-2-amino-pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-amino-4-pentenoic acid, s-2-amino-4-pentenoic acid, r-allylglycine
PubChem CID 6992334
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopent-4-enoico
SMILES C=CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-D-glycine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 95%