Learn More
2-Alilo-3-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10558283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10558283 1 g 1 g
10362333 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10558283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09979DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 79950-42-8
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00100646
Clave InChI QVHRAGBOMUXWRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, 2-allyl-3hydroxybenzaldehyde, 2-allyl-3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-allyl benzaldehyde, 3-oxidanyl-2-prop-2-enyl-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2-2-propenyl, benzaldehyde,3-hydroxy-2-2-propen-1-yl, 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, containing 200ppm mehq
PubChem CID 2775156
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-prop-2-enilbenzaldehído
SMILES OC1=CC=CC(C=O)=C1CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%